Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe M1 avec certificat
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
263.00€ - 1400.00€
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15535139
|
Fisherbrand™
FB67854 |
1 g à 5 kg |
1400.00€
1 unité |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15555119
|
Fisherbrand™
FB67836 |
1 à 100 g |
263.00€
1 unité |
Expédition estimée: 12-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15555129
|
Fisherbrand™
FB67846 |
1 g à 1 kg |
616.00€
1 unité |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe M1
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
- Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
Spécification
M1 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe M1 avec certificat