Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe M1 avec certificat
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 à 100 g
1 g à 5 kg
Conditionnement:
1 unité
Spécification
Spécification
| Classification | M1 |
| Poids (métrique) | 1 à 100 g |
| Poids | 1 g à 100 g |