Learn More
Fisherbrand™ Kit de poids d’étalonnage cylindriques en acier inox, classe M1 avec certificat
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 à 100 g
1 g à 5 kg
Unit Size:
1 unité
Specifications
Specifications
| Classification | M1 |
| Poids (métrique) | 1 g à 1 kg |
| Poids | 1 g à 1 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction