Learn More
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux
Placez les boîtes cryogéniques dans les tiroirs avec le rack confort en acier inox Tenak™ pour congélateurs verticaux. Cette structure de rack confort accroît la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack.
Marque: Tenak™ TE24264
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Six hauteurs de boîte différentes
- Pour tous les modèles de congélateurs
- Acier inox
- Boîtes cryogéniques vendues séparément
Spécification
Oui | |
3 x 3 | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
1/boîte | |
140 mm | |
421 mm |
Rack, confort | |
Boîtes 3 x 3/9 | |
9 | |
9 | |
1/boîte | |
246 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux > Accueillent les articles suivants : Boîtes 3 x 3/9 ; Hauteur : 246 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu