Learn More
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux
Placez les boîtes cryogéniques dans les tiroirs avec le rack confort en acier inox Tenak™ pour congélateurs verticaux. Cette structure de rack confort accroît la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack.
Marque: Tenak™ TE35504
Description
- Six hauteurs de boîte différentes
- Pour tous les modèles de congélateurs
- Acier inox
- Boîtes cryogéniques vendues séparément
Spécification
Oui | |
4 x 5 | |
Acier inoxydable | |
20 | |
Plaques de microtitration | |
20 | |
1/boîte | |
266 mm |
Rack, confort | |
Plaques de microtitration 4 x 5/20 | |
20 | |
Oui | |
Congélateur-coffre | |
1/boîte | |
135 mm | |
450 mm |