Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
/boîte
28 boîtes/rack
30 microplaques
44 microplaques
66 microplaques
70 microplaques avec des couvercles
84 microplaques avec des couvercles
Boîtes de 2 po (12)
Boîtes de 2 po (16)
Boîtes de 3 po (12)
Tubes
Positions:
12 boîtes/rack
16 boîtes/rack
30 plaques/support
44 plaques/rack
48/boîte
66 Plaques/rack
70 Plaques/rack
84 Plates/Rack
96/boîte
9 boîtes/rack
À utiliser avec (équipement):
13 cu . pi
13,5
13 pi3, EXF240, HFU240B
17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux
28 pi3, EXF600, HFU600B
55,9
Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 et 33.5 pieds cubes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Racks sur tiroir coulissant |
| Description | Rack à accès latéral |
| Couleur | Silver |
| Capacité | Boîtes de 2 po (16) |
| Matériau | Stainless Steel |
| Positions | 16 boîtes/rack |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes |
| Largeur (métrique) | 14 cm |
| Largeur (impériale) | 5,5 in |
| Hauteur (métrique) | 23,9 cm |
| Afficher plus |