Learn More
Nickel Electro™ Clip pour flacon en acier inoxydable
Pour une disposition de clips personnalisée, les clips sont fournis avec toutes les fixations nécessaires pour leur permettre d’être fixés au plateau perforé. Le clip pour flacon en acier inoxydable Nickel Electro™ est adapté aux flacons et peut être autoclavé.
Marque:  Nickel Electro™ FC1000
Code produit. 11479629
  • 29.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conception élastique hautement flexible permettant à la verrerie de glisser facilement dans le clip et de rester maintenue pendant le mélange
  • Pas de bords tranchants pour couper ou marquer la verrerie
  • Autoclavable
  • Base en plastique
  • Clips pour flacon faciles à assembler et à retirer du plateau perforé
Spécification
Spécification
Flacon conique de 1 L
Clip pour flacon
Acier inoxydable
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Nickel Electro™ Clip pour flacon en acier inoxydable > À utiliser avec : flacon conique 1000 ml