Learn More
Terumo™ Aiguille de sécurité Agani™
Aiguille hypodermique de sécurité avec activation de sécurité protégée et protection fiable des objets tranchants avec activation à une main.
Marque:  Terumo™ 8SAN1838R1
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17108738
  • 12.30€ / 100 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les aiguilles hypodermiques de sécurité Agani™, lorsqu’elles sont équipées d’une seringue Luer-Slip ou Luer-Lock standard, sont destinées à l’aspiration et à l’injection de liquides à des fins médicales.
  • Après avoir retiré l’aiguille du corps, l’écran de protection de l’aiguille fixé peut être activé pour recouvrir l’aiguille immédiatement après son utilisation afin de minimiser les risques de blessure par piqûre d’aiguille.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Calibre 18
38 mm
Non
Rose
Oui
Oui
Stérile
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Terumo™ Aiguille de sécurité Agani™ > Calibre : 18 G ; Longueur : 38 mm ; Couleur : Rose