Learn More
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 3 L
Les récipients Sharpsafe™ VernaCare de 5e génération sont fabriqués en matériaux recyclés à faible empreinte carbone, offrant une solution sûre et durable à votre gestion des déchets tranchants.
Marque:  Sharpsafe™ 51455430
104.81 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17681685
  • 149.00€ / 50 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Grâce à notre action en faveur du changement et à notre innovation, nous sommes fiers d’avoir introduit sur le marché le premier conteneur durable pour objets tranchants à usage unique.
  • Le récipient de 3 L est conçu pour être utilisé avec le plateau Sharpsafe™ pour s’intégrer au système d’élimination des déchets tranchants à proximité des patients (NPSD).
  • La grande ouverture permet l’élimination sûre et facile des aiguilles et des seringues et un rabat interne transparent garantit une protection accrue.
  • Un couvercle translucide avec une ligne de remplissage clairement visible et un message d’isolement des déchets imprimé par jet d’encre permettent de s’assurer que le récipient n’est pas surchargé.
  • Nos récipients Sharps sont spécialement conçus pour permettre l’élimination en toute sécurité des objets tranchants cliniques et pour réduire le risque de blessures associées. La conception de nos produits présente des caractéristiques spécifiques pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Nos quatre clics audibles confirment que le couvercle et la base sont assemblés en toute sécurité pour une utilisation sûre. Le dispositif de fermeture temporaire et définitive permet de s’assurer que le récipient est en cours d’utilisation et qu’aucun autre déchet ne peut être ajouté une fois que la fermeture définitive est activée, afin d’éviter tout risque de déversement ou de débordement.
  • Les récipients sont conçus avec un corps solide et rigide et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés robustes et de haute qualité qui empêchent la pénétration d’objets tranchants à travers la paroi du récipient.
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqués à partir de matériaux recyclés à faible empreinte carbone
    • Couvercle semi-translucide – contenu visible lorsqu’il est plein.
    • Une protection de sécurité transparente et auto-activable assure une élimination sûre.
    • Protection de sécurité fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés
    • L’étiquette incrustée constitue un historique d’expertise permanent qui ne peut pas être retiré.
    • Système de fermeture temporaire et finale
    • Assemblage simple en 4 clics
    • Conforme aux normes énumérées ci-dessous
    • ISO23907-1:2012
    • UN3291
Spécification
Spécification
3 L
Jaune
384 x 584 x 384 mm
Élimination sûre des déchets tranchants cliniques
Réglementation du Royaume-Uni, ISO23907-1:2012, UN3291
Gris
50/Carton
Conteneur pour déchets tranchants
Nom du produit
Sharpsafe™ Récipient pour déchets tranchants 3 L > Récipient pour déchets tranchants 3 L ; couleur de couvercle : Jaune