Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus d’îlot en acier inox et cadre à 3 côtés
Gardez les matériaux de laboratoire propres et sûrs. Table de travail en acier inox Metro comprenant une construction entièrement en acier inox de type 304 et un cadre à 3 côtés offrant une performance anticorrosion et une stabilité sur lesquelles vous pouvez compter.
1770.00€ - 2135.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour le laboratoire |
---|---|
Hauteur (impériale) | 35 po |
Hauteur (métrique) | 89 cm |
Capacité de charge (impériale) | 600 lb |
Capacité de charge (métrique) | 273 kg |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15927101
|
Metro™
LTS36UIS |
35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm) | Cadre à 3 côtés | Table fixe |
1865.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15987111
|
Metro™
LTS60UIS |
59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm) | Cadre à 3 côtés | Table fixe |
2135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15957131
|
Metro™
LTSM36UIS |
35,75 x 30 x 35 po (90,8 x 76,2 x 89 cm) | Cadre à 3 côtés, insert adaptateur | Table mobile |
1900.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15947091
|
Metro™
LTS30UIS |
29,75 x 30 x 35 po (75,5 x 76,2 x 89 cm) | Cadre à 3 côtés | Table fixe |
1770.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15937141
|
Metro™
LTSM48UIS |
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm) | Cadre à 3 côtés, insert adaptateur | Table mobile |
2030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15907111
|
Metro™
LTS48UIS |
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm) | Cadre à 3 côtés | Table fixe |
2000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Idéal pour le laboratoire | |
89 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |
35 po | |
600 lb | |
30 po | |
Acier inoxydable |