Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus d’îlot en acier inox et cadre à 3 côtés
Gardez les matériaux de laboratoire propres et sûrs. Table de travail en acier inox Metro comprenant une construction entièrement en acier inox de type 304 et un cadre à 3 côtés offrant une performance anticorrosion et une stabilité sur lesquelles vous pouvez compter.
Brand: Metro™ LTS30UIS
Code nomenclature Nacres: JA.02
Additional Details : Poids : 20.68000kg
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Order Info
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Specifications
29,75 in | |
29,75 x 30 x 35 po (75,5 x 76,2 x 89 cm) | |
89 cm | |
Cadre à 3 côtés | |
273 kg | |
75,5 cm | |
Acier inoxydable |
Table fixe | |
Idéal pour le laboratoire | |
35 po | |
30 po | |
76,2 cm | |
600 lb |