Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus d’îlot en acier inox et cadre à 3 côtés
Gardez les matériaux de laboratoire propres et sûrs. Table de travail en acier inox Metro comprenant une construction entièrement en acier inox de type 304 et un cadre à 3 côtés offrant une performance anticorrosion et une stabilité sur lesquelles vous pouvez compter.
Marque:  Metro™ LTS48UIS
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 32.48000kg
Code produit. 15907111
  • 2000.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2024
Description
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
47,75 in
47,75 x 30 x 35 po (121,2 x 76,2 x 89 cm)
89 cm
Cadre à 3 côtés
273 kg
121,2 cm
Acier inoxydable
Table fixe
Idéal pour le laboratoire
35 po
30 po
76,2 cm
600 lb