Learn More
Sampling Systems™ Louche en acier inox de 600 mm de long
Conçue pour être facile à utiliser et adapté à une gamme de liquides. La louche de 600 mm de long en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour obtenir un échantillon de surface à partir d’un large éventail d’environnements.
Marque: Sampling Systems™ 5005A-500
Description
- Fabriquée en acier inoxydable 316 l
- Entièrement soudé
- Finition satinée
- Simplicité d’utilisation
- Pour l’échantillonnage de liquides
Spécification
Louche | |
500 mL | |
600 mm |
Acier inoxydable (316L) | |
90 mm |