Learn More
Barreau d’agitation cylindrique Azlon™
Disponible en plusieurs longueurs. Le barreau d’agitation cylindrique Azlon™ convient à une large gamme de récipients à fond plat.
Marque: Azlon SWN660
5.01 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Disponible en plusieurs longueurs. Le barreau d’agitation cylindrique Azlon™ convient à une large gamme de récipients à fond plat.
- Forme simple avec extrémités arrondies
- Convient à une large gamme de récipients à fond plat
Spécification
Autoclavables | |
0,78 po | |
0.23 po | |
Magnétique | |
Cylindrique |
0.78 po (L) | |
PTFE | |
20 mm | |
2/boîte | |
Barreau d’agitation |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
88Heures
4Minutes
22Secondes
54Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%