Learn More
Solution de monooléine ASTM™ D6584, Honeywell Fluka™
5000 μg/ml dans de la pyridine, étalon analytique, matériau de référence
Marque: Honeywell Fluka R1381-3ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
110-86-1, 111-03-5 | |
3 mL | |
20°C | |
Liquide | |
Étalon analytique |
Bouteille en verre | |
0.98 g/cm3 | |
Biocarburants | |
115°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de monooléine ASTM™ D6584, Honeywell Fluka™ > 3 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu