Learn More
B Braun™ Aiguilles hypodermiques
Disponibles dans une large sélection de tailles pour le confort du patient. Les aiguilles hypodermiques B. Braun™ présentent une surface lisse avec revêtement en silicone léger conçue pour optimiser le confort de l’utilisateur.
4.45€ - 129.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène (moyeu), Acier nickel-chrome inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour une douleur minimale lors de la perforation, usage unique |
Sans latex | Oui |
Type de produit | Aiguille |
Type de pointe d’aiguille | Triple biseau long extrêmement tranchant |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Longueur (métrique) de l’aiguille | Diamètre (métrique) externe | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Longueur (métrique) de l’aiguille | Diamètre (métrique) externe | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10438881
|
B Braun™
466564/3 |
21 G | 120 mm | 0,8 mm | Vert |
52.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10123702
|
B Braun™
4657705 |
Calibre 27 | 20 mm | 0,4 mm | Gris | N/A | N/A | N/A | |||||
10613111
|
B Braun™
4657527 |
21 g | 40 mm | 0,8 mm | Vert | N/A | N/A | N/A | |||||
10722784
|
B Braun™
4667123 |
Calibre 18 | 50 mm | 1,2 mm | Rose | N/A | N/A | N/A | |||||
10350621
|
B Braun™
4665791 |
20 G | 70 mm | 0,9 mm | Jaune | N/A | N/A | N/A | |||||
10214272
|
B Braun™
4665635 |
23 G | 80 mm | 0,6 mm | Bleu |
29.12€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10530855
|
B Braun™
4665465 |
21 G | 80 mm | 0,8 mm | Vert |
20.80€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
12684536
|
B Braun™
4665465 |
21 G | 80 mm | 0,8 mm | Vert | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
nbsp;Le processus de broyage et de polissage unique entièrement automatisé et la lubrification à faible friction sont conçus pour atteindre une netteté et une facilité de pénétration inégalées. La conception de l’embase transparente offre une grande visibilité pour détecter le flashback.ulliLes embases à code couleur sont conformes à la norme ISO 6009 pour faciliter l’identification/liliLarge gamme de diamètres et de longueurs/liliJauges de 18 G à 27 G/liliAcier inox tri-biseauté et ultra-tranchant conçu pour entraîner une douleur minimale/li/ulbr /Spécification
Polypropylène (moyeu), Acier nickel-chrome inoxydable | |
Oui | |
Triple biseau long extrêmement tranchant |
Pour une douleur minimale lors de la perforation, usage unique | |
Aiguille | |
Stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
B Braun™ Aiguilles hypodermiques