Learn More
B Braun™ Aiguilles hypodermiques
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 18
20 G
21 G
23 G
Calibre 27
Longueur (métrique) de l’aiguille:
20 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,4 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,2 mm
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
100 pièces
Description
Includes
Pack of 100 needles.
nbsp;Le processus de broyage et de polissage unique entièrement automatisé et la lubrification à faible friction sont conçus pour atteindre une netteté et une facilité de pénétration inégalées. La conception de l’embase transparente offre une grande visibilité pour détecter le flashback.ulliLes embases à code couleur sont conformes à la norme ISO 6009 pour faciliter l’identification/liliLarge gamme de diamètres et de longueurs/liliJauges de 18 G à 27 G/liliAcier inox tri-biseauté et ultra-tranchant conçu pour entraîner une douleur minimale/li/ulbr /
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène (moyeu), Acier nickel-chrome inoxydable |
| Couleur | Bleu |
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) externe | 0,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour une douleur minimale lors de la perforation, usage unique |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Aiguille |
| Quantité | Pack of 100 |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 80 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Triple biseau long extrêmement tranchant |
| Afficher plus |