Learn More
B Braun™ Aiguilles hypodermiques
Code produit. 10722784
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 18
20 G
21 G
23 g
Calibre 27
Longueur (métrique) de l’aiguille:
20 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,4 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,9 mm
1,2 mm
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rose
Vert
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10722784
Marque: B Braun™ 4667123
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Disponibles dans une large sélection de tailles pour le confort du patient. Les aiguilles hypodermiques B. Braun™ présentent une surface lisse avec revêtement en silicone léger conçue pour optimiser le confort de l’utilisateur.
 Le processus de broyage et de polissage unique entièrement automatisé et la lubrification à faible friction sont conçus pour atteindre une netteté et une facilité de pénétration inégalées. La conception de l’embase transparente offre une grande visibilité pour détecter les rappels.
  • Les embases à code couleur sont conformes à la norme ISO 6009 pour faciliter l’identification
  • Large gamme de diamètres et de longueurs
  • Calibres de 18 G à 27 G
  • Acier inox tribiseauté et ultra-tranchant conçu pour minimiser la douleur
Spécification
Matériau Polypropylène (moyeu), Acier nickel-chrome inoxydable
Couleur Rose
Calibre d’aiguille Calibre 18
Diamètre (métrique) externe 1,2 mm
À utiliser avec (application) Pour une douleur minimale lors de la perforation, usage unique
Sans latex Oui
Type de produit Aiguille
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Triple biseau long extrêmement tranchant