missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ Récipients en PE carrés avec couvercles coiffants

Ces récipients avec couvercles emboîtables sont en PE résistant aux ruptures, de couleur naturelle et de qualité alimentaire (PEHD et PEBD).

Marque:  Huenersdorf™ 910300

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10286174

  • 4.06€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Découvrez plus d'offres spéciales

Description

Description

  • Forme angulaire
  • Le couvercle emboîtable étanche à la poussière, en PEBD, préserve efficacement les contenus de toute contamination.
  • Empilables pour un encombrement réduit
  • Très résistant aux acides, alcalis et autres produits chimiques
  • Adaptés aux machines à laver, aux fours à micro-ondes et aux surgélateurs.
  • Résistants aux températures de −20°C à +70°C
  • Impression et marquage disponibles sur demande
Spécification

Spécification

1000 ml
Couvercle à capuchon
Polyéthylène
Homologué pour le contact alimentaire
Couvercle LDPE à fermeture étanche
Container
de -20° à +70°C
103 mm
64 mm
LDPE
Naturel
Carré
Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes
Empilable
Oui
103 x 208 x 64 mm
208 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Huenersdorf™ Récipients en PE carrés avec couvercles coiffants > Capacité : 1 000 ml ; Dimensions : 103 x 208 x 64mm

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis