Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Freezer Storage Boxes
100-place polypropylene storage boxes provide compact, safe storage for 0.5, 1.5 and 2.0 mL tubes and cryo vials. Unlike cardboard boxes they will not break down if exposed to moisture or heavy use.
Marque: Fisherbrand™ 14100C
Description
Les boîtes de stockage en PP 100 emplacements offrent un stockage compact et sûr pour les tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml.Contrairement aux boîtes en carton, elles résistent à l’humidité et à une utilisation intensive.
- Idéal pour une utilisation sur paillasse, au congélateur ou pendant le transport
- Peut être utilisé à des températures de -80 à +121°C (112 à +249°F)
- Cinq choix de couleurs vous permettent de trier et d’organiser visuellement des échantillons de différents types
- Couvercles à charnière avec languette à pression s’ouvrant facilement et se fermant en toute sécurité ; La couleur transparente translucide vous permet de toujours voir l’intérieur
- Boîtes noires opaques idéales pour les échantillons sensibles à la lumière
- Une grille alphanumérique indique chacun des emplacements de la boîte
- Profil antidérapant moulé dans le fond et le couvercle pour un empilage sûr
Informations sur la commande
Racks pour congélateur disponibles séparément.
Spécification
Couvercle à charnière | |
PP | |
Stockage compact et sûr pour tubes de 0,5, 1,5 et 2,0 ml et flacons cryogénique | |
Tubes de 100 (0,5, 1,5 et 2 ml et flacons cryogéniques) | |
100 | |
5/boîte | |
-80° à 121°C | |
14.3 cm | |
5.6 cm |
Vert | |
Carré | |
Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml | |
Étiquette de grille alphanumérique, couvercles à charnière transparents avec languette à clipser | |
Boîte de stockage cryogénique | |
-112°F à 249,8°F | |
14,3 x 14,3 x 5,6 cm (5,7 x 5,7 x 2,2 in) | |
14.3 cm |