Learn More
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing
Ultra-smooth inner surface reduces particle entrapment
120.16€ - 4944.84€
Spécification
Certifications/Conformité USP;NSF-51;FDA
Matériau Tygon 3350
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Méthode de stérilisation Yes
Consulter d'autres spécifications
Produits 32
Code produit Marque Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Prix Quantité et disponibilité  
30053509
Afficher les documents
Tygon
50114-02
1/4 in. 3/8 in.
322.51€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053959
Afficher les documents
Tygon
50114-07
3/8 in. 1/2 in.
450.61€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053098
Afficher les documents
Tygon
50113-98
3/16 in. 5/16 in.
294.17€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30054135
Afficher les documents
Tygon
50114-00
3/16 in. 7/16 in.
580.41€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053030
Afficher les documents
Tygon
50113-90
1/16 in. 1/8 po
136.03€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053420
Afficher les documents
Tygon
50113-92
3/32 po 5/32 po
147.37€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053915
Afficher les documents
Tygon
50114-10
7/16 in. 9/16 in.
515.80€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053674
Afficher les documents
Tygon
50114-09
3/8 in. 5/8 in.
835.48€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053763
Afficher les documents
Tygon
50114-01
1/4 in. 5/16 in.
224.46€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053277
Afficher les documents
Tygon
50114-17
3/4 in. 1 in
1426.09€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053357
Afficher les documents
Tygon
50114-08
3/8 in. 9/16 in.
642.76€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053193
Afficher les documents
Tygon
50114-14
1/2 in. 3/4 in.
1053.13€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053544
Afficher les documents
Tygon
50114-16
5/8 in. 7/8 in.
1260.58€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053721
Afficher les documents
Tygon
50114-18
1 in. 1-1/4 in.
1779.78€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30054107
Afficher les documents
Tygon
50114-12
1/2 in. 5/8 in.
603.08€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053476
Afficher les documents
Tygon
50114-11
7/16 in. 5/8 in.
744.79€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30054184
Afficher les documents
Tygon
50113-99
3/16 in. 3/8 in.
420.57€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053526
Afficher les documents
Tygon
50114-13
1/2 in. 11/16 in.
798.07€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053711
Afficher les documents
Tygon
50114-20
1-1/2 in. 2 in.
4944.84€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053015
Afficher les documents
Tygon
50113-91
1/16 in. 3/16 po
185.35€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30054333
Afficher les documents
Tygon
50113-96
5/32 po 7/32 po
166.08€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053671
Afficher les documents
Tygon
50113-89
1/32 po. 3/32 in.
120.16€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053825
Afficher les documents
Tygon
50114-19
1-1/4 in. 1-1/2 in.
2121.00€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30054156
Afficher les documents
Tygon
50113-93
3/32 po 7/32 po
217.65€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053351
Afficher les documents
Tygon
50114-04
1/4 in. 1/2 in.
666.57€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053768
Afficher les documents
Tygon
50113-97
3/16 in. 1/4 in.
196.12€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053003
Afficher les documents
Tygon
50114-15
5/8 in. 13/16 in.
970.38€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053126
Afficher les documents
Tygon
50114-05
5/16 in. 7/16 in.
401.30€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053099
Afficher les documents
Tygon
50114-06
5/16 in. 1/2 in.
567.94€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053335
Afficher les documents
Tygon
50114-03
1/4 in. 7/16 in.
492.56€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053823
Afficher les documents
Tygon
50113-95
1/8 in. 1/4 in.
230.12€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
30053559
Afficher les documents
Tygon
50113-94
1/8 in. 3/16 po
158.14€
15m
Expédition estimée: 05-06-2025
Description
Ideal for food and beverage transfer. Minimal e in., tractable maintains fluid integrity. Up to three times smoother than other silicone tubing. FDA 21 CFR 175.300 compliant. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spécification
Spécification
USP;NSF-51;FDA
Tygon 3350
50 ft.
Yes
Documents
Product Certifications
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing