Learn More
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,0625 po
0,125 po
0,188 po
0,25 po
0,313 po
0,438 po
0,5 po
0,625 po
0,75 po
1,25 po
1,5 po
1/32 po.
1 po
3/32 po
3/8 in.
5/32 po
Diamètre (impériale) externe:
0,0938 po
0,25 po
0,313 po
0,375 po
0,438 po
0,5 po
0,625 po
0,688 po
0,75 po
0,813 po
0,878 po
1 in
1,25 po
1,5 po
1/8 po
2 po
3/16 po
5/32 po
7/32 po
9 à 16 po
Conditionnement:
15m
Description
Ideal for food and beverage transfer. Minimal e in., tractable maintains fluid integrity. Up to three times smoother than other silicone tubing. FDA 21 CFR 175.300 compliant. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP;NSF-51;FDA |
| Diamètre (impériale) interne | 0,188 po |
| Matériau | Tygon 3350 |
| Diamètre (impériale) externe | 0,438 po |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
| Méthode de stérilisation | Yes |
| Couleur | Translucide |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido