Learn More
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing
Code produit. 30053959 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,0625 po
0,125 po
0,188 po
0,25 po
0,313 po
0,438 po
0,5 po
0,625 po
0,75 po
1,25 po
1,5 po
1/32 po.
1 po
3/32 po
3/8 in.
5/32 po
Diamètre (impériale) externe:
0,0938 po
0,25 po
0,313 po
0,375 po
0,438 po
0,5 po
0,625 po
0,688 po
0,75 po
0,813 po
0,878 po
1 in
1,25 po
1,5 po
1/8 po
2 po
3/16 po
5/32 po
7/32 po
9 à 16 po
Conditionnement:
15m
Code produit. 30053959
Marque: Tygon 5011407
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ultra-smooth inner surface reduces particle entrapment
Ideal for food and beverage transfer. Minimal e in., tractable maintains fluid integrity. Up to three times smoother than other silicone tubing. FDA 21 CFR 175.300 compliant. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spécification
Certifications/Conformité USP;NSF-51;FDA
Diamètre (impériale) interne 3/8 in.
Matériau Tygon 3350
Diamètre (impériale) externe 0,5 po
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Méthode de stérilisation Yes
Couleur Translucide
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.