Learn More
uvex Chaussure basse professionnelle sport noire PU 65938 - Largeur 11
Offre un excellent confort ; faible poids, matériaux de haute technologie optimisant la température et semelle ergonomique
Marque:  uvex 6593839
118.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17202661
  • 130.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Chaussures sport Uvex 1 6593.8 O1 FO SRC
  • Chaussure professionnelle moderne, ultra-légère et flexible O1 sans embout
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort exceptionnel, matériaux optimisant la température et respirants
  • Construction pratiquement sans couture faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Pour une utilisation non intensive
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6593,8
  • Norme EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
39
Bout uni
EN ISO 20347:2012
Largeur standard
Oui
O1
ESD Safety Shoe
Textile
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 1
Non
SRC
Nom du produit
uvex Chaussure basse professionnelle sport noire PU 65938 - Largeur 11 > Chaussure basse 65938 noire sport, largeur : 11, taille : 39