Learn More
uvex Chaussure basse professionnelle sport noire PU 65938 - Largeur 11
Code produit. p-7231227 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17262651
Marque: uvex 6593835
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un excellent confort ; faible poids, matériaux de haute technologie optimisant la température et semelle ergonomique
Chaussures sport Uvex 1 6593.8 O1 FO SRC
  • Chaussure professionnelle moderne, ultra-légère et flexible O1 sans embout
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de siliciones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance aux fuites inférieure à 35 mégohms
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Conçues grâce à la nouvelle technologie hautes performances pour un confort exceptionnel, matériaux optimisant la température et respirants
  • Construction pratiquement sans couture faite à partir de matériaux haute technologie pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Pour une utilisation non intensive
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6593,8
  • Norme EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau Textile
Dimensions 35
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Bout uni
Jetable Non
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20347:2012
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 1
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20347 O1
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit ESD Safety Shoe