Learn More
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10145500
|
KGW Isotherm™
1292 |
3 L |
1315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10507901
|
KGW Isotherm™
1293 |
5000 ml |
933.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Faible taux d’évaporation
- Bonne stabilité antibasculement
- Entièrement argenté en série
- Couvercle en aluminium brossé
- Avec poignée et couvercle non fixé
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacons Dewar sphériques