Identifiants chimiques
CAS | 124-20-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H19N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 145.25 |
Numéro MDL | MFCD00008229 |
Clé InChI | ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl |
CID PubChem | 1102 |
ChEBI | CHEBI:16610 |
Nom IUPAC | N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine |
SMILES | NCCCCNCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439396
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19096.03 |
1 g |
40.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449396
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19096.06 |
5 g |
114.57€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459396
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19096.14 |
25 g |
445.22€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15423187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19096.22 |
100 g |
1014.05€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA Spermidine is used in electroporation during transferring the DNA into the cell under the electrical impulse. It is also used for purification of DNA-binding proteins. It combines with calcium chloride and utilized for the precipitation of DNA onto microprojectiles for bombardment with a gene gun. It plays an important role to reduce the amount of aging in yeast, flies, worms, and human immune cells by inducing autophagy. It serves as a precursor of spermine and essential for both normal and neoplastic tissue growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa liaison au site modulateur de polyamine de la spermidine NMDA est utilisée pour l’électroporation lors du transfert de l’ADN dans la cellule sous l’impulsion électrique. Elle est également utilisée pour la purification des protéines liant l’ADN. Elle se combine avec du chlorure de calcium et est utilisée pour la précipitation de l’ADN sur des microprojectiles pour le bombardement avec un pistolet à gène. Elle joue un rôle important pour réduire le vieillissement dans la levure, les mouches, les vers et les cellules immunitaires humaines en induisant l’autophagie. Elle sert de précurseur de la spermine et est essentielle pour la croissance normale et néoplasique des tissus.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
124-20-9 | |
145.25 | |
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N | |
1102 | |
N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine |
C7H19N3 | |
MFCD00008229 | |
spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl | |
CHEBI:16610 | |
NCCCCNCCCN |
Spécification
Spermidine | |
22°C to 25°C | |
128°C to 130°C (14 mmHg) | |
C7H19N3 | |
MFCD00008229 | |
1698591 | |
14,8742 | |
Miscible with water,ethanol and ether. | |
NCCCCNCCCN | |
145.25 | |
CHEBI:16610 | |
99% |
124-20-9 | |
0.925 | |
>110°C (230°F) | |
1.479 | |
UN2735 | |
Air sensitive | |
spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl | |
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N | |
N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine | |
1102 | |
145.25 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 204-689-0
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ7000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote
- Spermidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: N-(3-aminopropyl)-1,4-Butanediamine