Learn More
Spermidine, 99 %
Description
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA Spermidine is used in electroporation during transferring the DNA into the cell under the electrical impulse. It is also used for purification of DNA-binding proteins. It combines with calcium chloride and utilized for the precipitation of DNA onto microprojectiles for bombardment with a gene gun. It plays an important role to reduce the amount of aging in yeast, flies, worms, and human immune cells by inducing autophagy. It serves as a precursor of spermine and essential for both normal and neoplastic tissue growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La liaison au site modulateur de polyamine de la spermidine NMDA est utilisée pour l’électroporation lors du transfert de l’ADN dans la cellule sous l’impulsion électrique. Elle est également utilisée pour la purification des protéines liant l’ADN. Elle se combine avec du chlorure de calcium et est utilisée pour la précipitation de l’ADN sur des microprojectiles pour le bombardement avec un pistolet à gène. Elle joue un rôle important pour réduire le vieillissement dans la levure, les mouches, les vers et les cellules immunitaires humaines en induisant l’autophagie. Elle sert de précurseur de la spermine et est essentielle pour la croissance normale et néoplasique des tissus.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Spermidine |
Point de fusion | 22°C to 25°C |
Densité | 0.925 |
Point d’ébullition | 128°C to 130°C (14 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.479 |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 1698591 |
Sensibilité | Air sensitive |