Learn More
Spermidine, 99 %
Code produit. 11439396
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA Spermidine is used in electroporation during transferring the DNA into the cell under the electrical impulse. It is also used for purification of DNA-binding proteins. It combines with calcium chloride and utilized for the precipitation of DNA onto microprojectiles for bombardment with a gene gun. It plays an important role to reduce the amount of aging in yeast, flies, worms, and human immune cells by inducing autophagy. It serves as a precursor of spermine and essential for both normal and neoplastic tissue growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La liaison au site modulateur de polyamine de la spermidine NMDA est utilisée pour l’électroporation lors du transfert de l’ADN dans la cellule sous l’impulsion électrique. Elle est également utilisée pour la purification des protéines liant l’ADN. Elle se combine avec du chlorure de calcium et est utilisée pour la précipitation de l’ADN sur des microprojectiles pour le bombardement avec un pistolet à gène. Elle joue un rôle important pour réduire le vieillissement dans la levure, les mouches, les vers et les cellules immunitaires humaines en induisant l’autophagie. Elle sert de précurseur de la spermine et est essentielle pour la croissance normale et néoplasique des tissus.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-20-9
Formule moléculaire C7H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 145.25
Numéro MDL MFCD00008229
Clé InChI ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
CID PubChem 1102
ChEBI CHEBI:16610
Nom IUPAC N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
SMILES NCCCCNCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Spermidine
Point de fusion 22°C to 25°C
Densité 0.925
Point d’ébullition 128°C to 130°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.479
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1698591
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,8742
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol and ether.
Poids de la formule 145.25
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Spermidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: N-(3-aminopropyl)-1,4-Butanediamine