Learn More
Brannan™ Densimètre BS718 M50 pour le pétrole
Densimètres pour différentes plages de tension superficielle.
20.80€ - 26.85€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Incréments | 0,001 g/ml |
Certifications/Conformité | UKAS |
Longueur (métrique) | 270 mm |
Contenu et stockage | 15°C |
Code produit | Marque | Plage Baumé | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage Baumé | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12801478
|
Brannan™
10/450/0 |
0,6 à 0,65 g/ml | N/A | N/A | N/A | |||||
12881478
|
Brannan™
10/458/0 |
1 à 1,05 g/ml |
22.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12871478
|
Brannan™
10/457/0 |
0,95 à 1 g/ml |
20.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Charge de grenaille
- Longueur 270 mm
- Subdivisions : 0,001 g/ml
- Précision ± 0.0006 g/ml
- Étalonné à 15 °C
Spécification
1 de chaque | |
UKAS | |
15°C |
0,001 g/ml | |
270 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brannan™ Densimètre BS718 M50 pour le pétrole