Learn More
Brannan™ Densimètre BS718 M50 pour le pétrole
Click to view available options
Plage Baumé:
0,6 à 0,65 g/ml
0,95 à 1 g/ml
1 à 1,05 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une tension superficielle de 0,600 à 0,650 g/ml
Charge de grenaille, longueur de 270 mm, subdivisions de 0,001 g/ml, précision de ± 0,0006 g/ml. Étalonné à 15°C.
Charge de grenaille, longueur de 270 mm, subdivisions de 0,001 g/ml, précision de ± 0,0006 g/ml. Étalonné à 15°C.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre de gravité spécifique |
| Incréments | 0,001 g/ml |
| Certifications/Conformité | UKAS |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Contenu et stockage | 15°C |
| Plage Baumé | 0,6 à 0,65 g/ml |