Learn More
Brannan™ Densimètre BS718 M50 pour le pétrole
GREENER_CHOICE
Code produit. 12871478
Click to view available options
Plage Baumé:
0,6 à 0,65 g/ml
0,95 à 1 g/ml
1 à 1,05 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12871478
Marque: Brannan™ 10/457/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Densimètres pour différentes plages de tension superficielle.
Pour une tension superficielle de 0,600 à 0,650 g/ml
Charge de grenaille, longueur de 270 mm, subdivisions de 0,001 g/ml, précision de ± 0,0006 g/ml. Étalonné à 15°C.
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Incréments 0,001 g/ml
Certifications/Conformité UKAS
Longueur (métrique) 270 mm
Densité (métrique) 0,95 à 1,00 g/ml
Contenu et stockage 15°C
Matériau Verre sodocalcique
Type de lest Grenaille d’acier
Plage Baumé 0,95 à 1 g/ml