Learn More
asecos™ Absorbants spéciaux boudin
Efficace pour les acides, des bases, des produits chimiques agressifs et des huiles
149.46€ - 208.82€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Matériau | Heavy-duty Cloth |
Type | Sorbent Sock |
Largeur (impériale) | 2.95 in. |
Largeur (métrique) | 75.00 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17826586
|
asecos™
9914 |
1.2 m |
149.46€
15 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17836336
|
asecos™
9915 |
3 m |
208.82€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Specifications
Jaune | |
Sorbent Sock | |
75.00 mm | |
5.4 kg |
Heavy-duty Cloth | |
2.95 in. | |
11.90 lb. |