Learn More
asecos™ Absorbants spéciaux boudin
Efficace pour les acides, des bases, des produits chimiques agressifs et des huiles
Marque: asecos™ 9914
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.40000kg
Description
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
- Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
- Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Jaune | |
Sorbent Sock | |
1.2 m | |
75.00 mm | |
5.4 kg |
Heavy-duty Cloth | |
3.94 ft. | |
2.95 in. | |
11.90 lb. |