Learn More
asecos™ Absorbants spéciaux boudin
Efficace pour les acides, des bases, des produits chimiques agressifs et des huiles
Marque:  asecos™ 9915
Code produit. 17836336
  • 221.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Très forte résistance
  • Adapté pour une utilisation fréquente et durable
  • Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
  • Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)
  • Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
  • Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
Spécification
Spécification
Jaune
Sorbent Sock
3 m
75.00 mm
5.4 kg
Heavy-duty Cloth
9.84 ft.
2.95 in.
11.90 lb.