Learn More
Thermo Scientific™ Spebrutinib, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468061000
289.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Spebrutinib | |
N-(3-((5-fluoro-2-((4-(2-méthoxyéthoxy)phényl)amino)pyrimidine-4-yl)amino)phényl)acrylamide ; AVL-292 | |
C22 H22 F N5 O3 | |
Solide | |
95% |
1202757-89-8 | |
100 mg | |
423,45 | |
Réactif |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
344358 | Certificat d’analyse | 20/07/2020 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Spebrutinib, 95 % > 100 mg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu