Learn More
Bel-Art™ Protections de paillasse SP Scienceware™ LabMat™
Simplifie le nettoyage et protège les surfaces de travail contre les taches, les déversements et l’usure. Les protections de paillasse Bel Art™ SP Scienceware™ Labmat™ peuvent être enroulées et jetées après contamination.
Marque: Bel-Art™ F24675-0020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La surface supérieure très absorbante absorbe jusqu’à 420 ml/m2 d’eau, de colorants, de produits chimiques corrosifs et de solutions radioactives
- Le support du film en polyéthylène flexible est antidérapant et empêche le trempage de la plupart des solutions
- Coupe à la bonne dimension facile à l’aide de ciseaux ou d’un cutter de sécurité Scienceware™ (réf. 21012--0000)
- À enrouler et jeter dans un conteneur de déchets adapté après contamination
- Sélectionnez l’orange pour identifier toute utilisation avec des matières présentant un risque biologique
Spécification
Revêtement de protection pour paillasse | |
420 ml/m2 | |
610 mm | |
508 mm | |
Blanc | |
Oui | |
6/boîte |
Polyéthylène | |
24 in | |
20 in | |
24 x 20 po (610 x 508 mm) | |
100 feuilles/boîte | |
Simplifie le nettoyage et protège les surfaces de travail contre les taches, les déversements et l’usure |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Protections de paillasse SP Scienceware™ LabMat™ > 100 feuilles découpées, blanches
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu