Learn More
Bel-Art™ Protections de paillasse SP Scienceware™ LabMat™
Code produit. p-34739 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 20 po (610 x 508 mm)
50 pi x 20 po (15,2 m x 508 mm)
Couleur:
Blanc
Orange
Description:
100 feuilles/boîte
Un seul rouleau, 50 pi
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
100 pièces
Code produit. 11342194
Marque: Bel-Art™ F246751000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Simplifie le nettoyage et protège les surfaces de travail contre les taches, les déversements et l’usure. Les protections de paillasse Bel Art™ SP Scienceware™ Labmat™ peuvent être enroulées et jetées après contamination.
  • La surface supérieure très absorbante absorbe jusqu’à 420 ml/m2 d’eau, de colorants, de produits chimiques corrosifs et de solutions radioactives
  • Le support du film en polyéthylène flexible est antidérapant et empêche le trempage de la plupart des solutions
  • Coupe à la bonne dimension facile à l’aide de ciseaux ou d’un cutter de sécurité Scienceware™ (réf. 21012--0000)
  • À enrouler et jeter dans un conteneur de déchets adapté après contamination
  • Sélectionnez l’orange pour identifier toute utilisation avec des matières présentant un risque biologique
Spécification
Type de produit Revêtement de protection pour paillasse
Matériau Polyéthylène
Absorbance 420 ml/m2
Longueur (impériale) 50 pieds
Longueur (métrique) 15,2m
Largeur (impériale) 20 po
Largeur (métrique) 508 mm
Dimensions (L x l) 50 pi x 20 po (15,2 m x 508 mm)
Couleur Orange
Description Un seul rouleau, 50 pi
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Simplifie le nettoyage et protège les surfaces de travail contre les taches, les déversements et l’usure
Quantité À l’unité