Learn More
H-B Frio-Temp Thermomètres de vérification électronique SP Scienceware™, étalonnés pour les applications générales
Les thermomètres numériques vérifient la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les étuves.Disponibles déjà étalonnés pour des applications et équipements spécifiques.
Marque:  H-B Frio-Temp B61000-0000
Code produit. 15371285
  • 131.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Les flacons en plastique indiqués dans le tableau ne peuvent pas être utilisés dans des étuves.
Includes: Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
Requires : Pile AAA
Description
Description
  • Des mesures précises de la température sans contamination des échantillons sont obtenues via l’utilisation du flacon rempli (inclus), qui reproduit les caractéristiques de l’échantillon
  • Tous les modèles sont fournis avec la documentation certifiée de l’étalonnage conforme aux exigences de la norme ISO 17025
  • Testés et étalonnés dans un laboratoire H-B exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA (nº cert. : 2448.01) par rapport à des équipements dont l’étalonnage est traçable selon les normes NIST
  • Numéro de série individuel, marquage CE
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NISTNuméro de série individuel.
Spécification
Spécification
Flacon en verre / Microbilles en verre
0°, 100°C
Étalonnage et vérification de la température
97 mm
4,9 ft
1,5m
Coudée en acier inox
2,5 in
392°F
-58°F
-58°F à +392°F
Applications générales
±0,5°C de −20° à 70°C
±1°C de 70° à 120°C
Sinon ±2°C
63 mm
30 ml
Testés et étalonnés dans un laboratoire H-B exclusif triplement accrédité et certifié ISO / CEI 17025:2005 et A2LA (nº cert. : 2448.01) par rapport à des équipements dont l’étalonnage est traçable selon les normes NIST. Numéro de série individuel, marquage CE
3,8 in
Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
3,2 in
80 mm
0,1°C / °C
Max. / Min., mémorisation de la température ; sonde coudée de 80 mm (3,2 po) en acier inox / 1,5 m (4,9 pi) ; pile AAA requise
200°C
-50°C
-50°C à +200°C
Congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, étuves
Électronique