Learn More
H-B Frio-Temp Thermomètres de vérification électronique SP Scienceware™, étalonnés pour les applications générales
Les thermomètres numériques vérifient la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les étuves.Disponibles déjà étalonnés pour des applications et équipements spécifiques.
Marque:  H-B Frio-Temp B61000-0300
Code produit. 17540676
  • 119.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Les flacons en plastique indiqués dans le tableau ne peuvent pas être utilisés dans des étuves.
Includes: Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
Requires : Pile AAA (2)
Description
Description
  • Des mesures précises de la température sans contamination des échantillons sont obtenues via l’utilisation du flacon rempli (inclus), qui reproduit les caractéristiques de l’échantillon
  • Tous les modèles sont fournis avec la documentation certifiée de l’étalonnage conforme aux exigences de la norme ISO 17025
  • Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
  • Numéro de série individuel, marquage CE
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NISTNuméro de série individuel.
Spécification
Spécification
Flacon en plastique (2) / microbilles en verre
0°, 50°C
Étalonnage et vérification de la température
19 mm
3,3 pi
1 m
Étanche
1,6 in
158°F
-40°F
-40°F à +158°F
Applications générales
±1°C
40 mm
30 mL
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE
0,7 in
Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
1,2 in
32 mm
0,1°C / °C
Affichage double, alarme avec compteur de durée ; capteur étanche(2) de 30 mm (1,2 po) / 1 m (3,3 pi)(2) ; piles AAA(2) requises
70°C
-40°C
-40°C à +70°C externes
Congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs
Double