Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mats, Square, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-M131
149.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15182749
  • 158.79€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ Square 384-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 384-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
966
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
Silicone, PTFE
384
HPLC, UHPLC, GC
WebSeal
Oui
Carré
Résistant aux solvants
Non stérile
5
Oui
Aucun
-80°C à +121°C
Plaque à 384 puits
Nom du produit
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 384-Well Plate Sealing Mat, Square, Level 1 Everyday Analysis > Silicone / PTFE ; carré ; pré-fendu ; 384 puits