Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Large Incubated Benchtop Orbital Shaker
Thermo Scientific™ Solaris Incubated Benchtop Shakers have an intuitive touch screen display, programmability, and quiet operation.
10150.50€ - 10753.50€
Spécification
Orbite 25 mm
Capacité de charge (métrique) 32 kg
Vitesse de rotation 15 à 525 tr/min, ±1 tr/min
Alimentation électrique 100–240 V, 50/60 Hz
Tension 100–240 V, 50/60 Hz
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
17849494
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SK4001
18 x 18 in. platform
10150.50€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
17859494
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SK4001CPKG
18 x 18 in. platform and clamp starter kit
10753.50€
1 kit
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17879494
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SK4001MPKG
18 x 18 in. platform and adhesive mats
10150.50€
1 kit
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
25 mm
15 à 525 tr/min, ±1 tr/min
100–240 V, 50/60 Hz
Orbital
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
Solaris SK4000 I
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
32 kg
100–240 V, 50/60 Hz
30°C to 60°C
70.5 lb.
30.3 x 22.4 x 21.7 in.
Touchscreen
No
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Large Incubated Benchtop Orbital Shaker