Learn More
Memmert™ Logiciel Atmocontrol, licence de base pour 1 unité, doc. Iq/Oq Disponible en allemand et en anglais, pour S450
Le logiciel Memmert™ AtmoCONTROL répond aux exigences relatives à l’utilisation d’ensembles de données stockés électroniquement et de signatures électroniques.
Marque:  Memmert™ S450FDAQ1
Code produit. 16395867
Description
Description
  • Logiciel AtmoCONTROL conforme aux spécifications de la FDA
  • Répond aux exigences relatives à l’utilisation des ensembles de données stockées électroniquement et des signatures électroniques comme indiqué dans la réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
  • Licence de base pour le contrôle d’une unité
  • Les documents QI/QO respectifs sont disponibles en allemand et en anglais (sans supplément)
Spécification
Spécification
Réglementation 21 CFR Partie 11 de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis
Modèles U, UF, TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 30, 55, 75, 110, 160, 260, 400, 450, 750, 106
Logiciel
Vidéos
  • Memmert AtmoCONTROL (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Memmert AtmoCONTROL (EN)
    • Memmert ControlCOCKPIT (EN)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Memmert ControlCOCKPIT (EN)
      Nom du produit
      Memmert™ Logiciel Atmocontrol, licence de base pour 1 unité, doc. Iq/Oq Disponible en allemand et en anglais, pour S450 >