Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 2 ml, applications à haut débit de niveau 2
Utilisez les flacons à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau 2 de performance, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit.
Marque:  Thermo Scientific™ 6ASV9-S2P
68.79 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17303903
  • 75.53€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Verre ambré silanisé
Level 2
9 mm
Base plate
2 mL
32 mm
Flacon à vis en verre de 2 ml, niveau 2
1,5 ml
2 mL
100/paquet
170 μl
SureSTART niveau 2
Bouchon à vis à filetage court
Spécification certifiée
Oui
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon vissé en verre SureSTART™ de 2 ml, applications à haut débit de niveau 2 >