Learn More
Invitrogen™ Paclitaxel, Oregon Green™ 488 Conjugate (Oregon Green™ 488 Taxol, Flutax-2)
Sonde pour le marquage des filaments de tubuline dans des cellules vivantes
Marque:  Invitrogen™ P22310
582.16 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11569226
  • 766.00€ / 100µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le marqueur fluorescent de cette sonde est fixé au carbone 7 du paclitaxel, une stratégie permettant la liaison sélective de la sonde aux microtubules. Des chercheurs ont utilisé des dérivés de paclitaxel fluorescents similaires dans divers systèmes.
Analyse cellulaire, structure cellulaire, cytosquelette
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
100 μg
Température ambiante
Paclitaxel
Oregon Green™ 488
Oregon Green™
Colorants classiques
Tubuline, cytosquelette, Tubulin
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2975936 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/07/2024 Catalog NumberP22310
Numéro de lot2876726 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberP22310
Numéro de lot2507888 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2022 Catalog NumberP22310
Numéro de lot2335661 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2021 Catalog NumberP22310
Numéro de lot2157077 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/11/2019 Catalog NumberP22310
Nom du produit
Invitrogen™ Paclitaxel, Oregon Green™ 488 Conjugate (Oregon Green™ 488 Taxol, Flutax-2) > 100ug