Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes SoftFit-L™ dans des portoirs à charnière
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette, grâce à ces cônes de pipettes.
56.31€ - 81.25€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Couleur | Naturel |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
Format | Portoir à charnières |
Type de pointe | Universal |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393393
![]() |
Thermo Scientific™
3721-HR |
20 μl | Stérile |
80.45€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11535494
![]() |
Thermo Scientific™
3751-HR |
200 μl | Stérile |
77.97€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11525494
![]() |
Thermo Scientific™
3781-HR |
1000 μl | Stérile |
75.25€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12328532
![]() |
Thermo Scientific™
3782-HR |
1000 μl | Non stérile |
56.31€
768 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11585464
![]() |
Thermo Scientific™
3752-HR |
200 μl | Non stérile |
60.85€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11545474
![]() |
Thermo Scientific™
3732-HR |
300 μl | Non stérile |
64.65€
960 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11333403
![]() |
Thermo Scientific™
3731-HR |
300 μl | Stérile |
81.25€
960 pièces |
Expédition estimée: 25-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12318502
![]() |
Thermo Scientific™
3722-HR |
20 μl | Non stérile |
61.05€
960 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12378512
![]() |
Thermo Scientific™
3742-HR |
1200 μl | Non stérile |
56.65€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11565494
![]() |
Thermo Scientific™
3741-HR |
1200 μl | Stérile |
76.05€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
- Le rack à charnière facilite l’accès, d’une seule main, aux pointes
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des cônes
Spécification
Sans filtre | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
ART SoftFit L |
Naturel | |
Portoir à charnières | |
Rainin LTS LiteTouch |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes SoftFit-L™ dans des portoirs à charnière