Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes SoftFit-L™ dans des portoirs à charnière
GREENER_CHOICE
Code produit. 12378512
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Code produit. 12378512
Marque: Thermo Scientific™ 3742HR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette, grâce à ces cônes de pipettes.
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
  • Le rack à charnière facilite l’accès, d’une seule main, aux pointes
  • Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 1200 L, sans filtre, non stérile, rack à charnière
Volume (métrique) 1200 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Modèle 1200 L
Longueur (impériale) 3,42 in
Longueur (métrique) 8,67 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines
Format Portoir à charnières
Type de pointe Universal
Code couleur Jaune
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Gamme de produits ART SoftFit L