Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes SoftFit-L™ dans des portoirs à charnière
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Description
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
- Le rack à charnière facilite l’accès, d’une seule main, aux pointes
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des cônes
Spécification
Spécification
| Description | 1200 L, sans filtre, stérile, rack à charnières |
| Volume (métrique) | 1200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Modèle | 1200 L |
| Longueur (impériale) | 3,42 in |
| Longueur (métrique) | 8,67 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
| Format | Portoir à charnières |
| Afficher plus |