Learn More
Sulfate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium sulfate |
Point de fusion | 884°C (literature) |
Note relative au nom | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0% |
% max. CAS | 100.0000% |
Forme physique | anhydre |
Quantité | 6 x 1 kg |
Formule linéaire | Na2SO4 |
Poids de la formule | 142.04 |
Pourcentage de pureté | >99% |
Qualité | Réactif ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur. |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu