Learn More
Sulfate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, anhydre, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium sulfate |
Point de fusion | 884°C (literature) |
Note relative au nom | Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 6 x 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 100.5% |
Formule linéaire | Na2SO4 |
Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
Poids de la formule | 142.04 |
Qualité | puriss. |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, anhydre, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu